Learn More
DWK Life Sciences Frasco con rosca, cuadrado, ámbar, vidrio sodocálcico, boca ancha, rosca DIN de forma baja
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
Frascos de vidrio sodocálcico ámbar cuadraos (tipo 3), boca ancha y rosca DIN corta.
- El vidrio ámbar proporciona protección contra los rayos UV
- Forma cuadrada para un envasado eficiente
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de materiales sensibles a la luz; transporte y envío de materiales sensibles a la luz |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 10/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 64 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco con rosca, cuadrado, ámbar, vidrio sodocálcico, boca ancha, rosca DIN de forma baja >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido