Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapones de rosca 13-425
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
Marca:  Fisherbrand™ 12 02 0168
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11804950
  • 35.80€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Septos de 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Septos
12 mm
1000
Blanco
PTFE virgen
0,25 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
  • Multiple Manufacturers
    Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.
    Promo Code: 24127
    Expires2025-05-31
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24163
    Expires2025-04-30
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisis
    Promo Code: 24135
    Expires2025-07-13
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24163
    Expires2025-04-30
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
Título del producto
Fisherbrand™ Septum para tapones de rosca 13-425 > PTFE blanco virgen, 0,25 mm de grosor, 53° shore A