Learn More
Epredia™ ™ Colorantes marcadores de tejidos Shandon, kit de colorantes marcadores de tejidos
Marque permanentemente los márgenes de las muestras quirúrgicas escindidas para su orientación exacta con los colorantes marcadores de tejidos Epredia™ Shandon™.
27.28€ - 242.32€
Código de producto | Marca | Cantidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10799839
|
Epredia™
3120123 |
5 x 59 mL | Varios |
242.32€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10413229
|
Epredia™
3120124 |
59 mL | Azul |
49.95€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10830020
|
Epredia™
3120125 |
59 mL | Negro | N/A | N/A | N/A | |||||
10530159
|
Epredia™
3120126 |
59 mL | Amarillo |
37.70€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10692479
|
Epredia™
3120127 |
59 mL | Rojo |
32.80€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10415339
|
Epredia™
3120128 |
59 mL | Verde |
40.75€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Marque permanentemente los márgenes de las muestras quirúrgicas excindidas para su orientación exacta con los colorantes marcadores de tejidos Thermo Scientific™ Shandon™.
- Un pigmento aglutinante especial recubre uniformemente el tejido sin penetrar en su superficie
- No interfiere con la interpretación del diagnóstico
- Secado rápido y fácil de usar; reduce el factor de tiempo en el seccionamiento congelado urgente
Información para pedidos:
Disponibles individualmente o como kit (incluye un frasco de cada color: negro, azul, amarillo, rojo y verde; 50 palillos aplicadores; base de almacenamiento).
Especificaciones
Colorantes marcadores de tejidos |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: carbon black, ammonium hydroxide, formaldehyde