Learn More
Bisulfito de sodio, reactivo ACS, polvo, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10697581
Bisulfito de sodio, reactivo ACS, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697581
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10697581
Marca: Thermo Scientific Acros 419440050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-90-5
Fórmula molecular NaO3S
Peso molecular (g/mol) 103.05
Número MDL MFCD00003530
Clave InChI DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfiteMostrar másMostrar menos
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
Nombre IUPAC sulfito sódico
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bisulfite
Punto de fusión 150.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Fórmula lineal NaHSO3
Fieser 01,1047; 11,487; 16,272
Índice Merck 15, 8724
Información de solubilidad Solubility in water: 300g/L. Other solubilities: soluble in 2 parts boiling water, soluble in about 70 parts alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.06
Porcentaje de pureza ≥58.5% (SO2)
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.48
Densidad 1.4800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468709 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number419440050,419441000,419440010,419440025
Número de loteA0441982 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number419440050,419441000,419440010,419440025
Número de loteA0458880 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2024 Catalog Number419440050,419441000,419440010,419440025
Número de loteA0458184 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2023 Catalog Number419440050,419441000,419440010,419440025
Número de loteA0454562 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number419440050,419441000,419440010,419440025
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bisulphite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium bisulphite
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Bisulfito de sodio, reactivo ACS, polvo, Thermo Scientific Chemicals >