Learn More
Bisulfito de sodio, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Bisulfite |
Cantidad | 100 g |
Grado | Reactivo ACS |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium metabisulfite
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium metabisulphate
Título del producto
Bisulfito de sodio, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido