Learn More
Bisulfito de sodio, para análisis de la ACS, 67,1 %, MP Biomedicals™ Código de producto.: 11457872
compliance-icons compliance-icons
Bisulfito de sodio, para análisis de la ACS, 67,1 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11457872 Tienda MP Biomedicals Productos
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. 11457872
Marca: MP Biomedicals 0215257390
CAS 7631-90-5
Fórmula molecular NaO3S
Peso molecular (g/mol) 103.05
Número MDL MFCD00003530
Clave InChI DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfiteMostrar másMostrar menos
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
Nombre IUPAC sulfito sódico
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bisulfite
Nombre de nota For ACS analysis
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.7
Densidad 1.326g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium bisulphite
Título del producto
Bisulfito de sodio, para análisis de la ACS, 67,1 %, MP Biomedicals™ >