Learn More
Cianoborohidruro de sodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium cyanoborohydride |
Punto de fusión | >242.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Fórmula lineal | NaBH3CN |
Fieser | 04,448; 05,607; 06,537; 07,334; 08,454; 09,424; 10,360; 11,481; 12,445; 14,287; 16,305; 17,388 |
Índice Merck | 15, 8742 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 2120g/L at 29°C (slow decomposition). Other solubilities: soluble in methanol; soluble in thf,372g/L,at 28°C,410g/L at 46°C,422g/L at 62°C,soluble in diglyme 176g/L at 25°C,slightly soluble in ethanol,insolu |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464163 | Certificado de análisis | 05/07/2024 | 168550500,168550100,168552500 |
A0464162 | Certificado de análisis | 05/07/2024 | 168550500,168550100,168552500 |
A0458636 | Certificado de análisis | 15/12/2023 | 168550500,168550100,168552500 |
A0458637 | Certificado de análisis | 15/12/2023 | 168550500,168550100,168552500 |
A0457084 | Certificado de análisis | 09/11/2023 | 168550500,168550100,168552500 |
Seguridad y manipulación
- Sodium cyanoborohydride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- H228-Sólido inflamable.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.