Learn More
Hidrogenocarbonato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11428856
Hidrogenocarbonato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428856
500 g
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11428856
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17005.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrogenocarbonato de sodio se utiliza como producto químico de laboratorio, agente leudante, neutralizador, como componente activo en extintores de incendios, como fuente de dióxido de carbono y equilibrador de pH en piscinas, como suplemento de alimentación para ganado y en spas y estanques. Se utiliza para la eliminación de pintura y de la corrosión, como levadura química para hornear, como abrasivo suave y en compuestos de limpieza. En el campo de la medicina, se utiliza como antiácido para tratar la indigestión ácida y el ardor estomacal.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol. Insoluble en etanol.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno sódico
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen carbonate
pH Desde 8,1 hasta 8,4
Cantidad 500 g
Beilstein 4153970
Índice Merck 14,8583
Información de solubilidad Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.5
Densidad 2.159
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250911 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA17005.0E,A17005.0C,A17005.36
Número de lote10249061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA17005.0E,A17005.0C,A17005.36
Número de lote10216940 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2024 Catalog NumberA17005.0E,A17005.0C,A17005.36
Número de lote10243914 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog NumberA17005.0E,A17005.0C,A17005.36
Número de lote10241475 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/08/2022 Catalog NumberA17005.0E,A17005.0C,A17005.36
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Hidrogenocarbonato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >