Learn More
Carbonato de hidróxido sódico, 99,7-100,3 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11337018
Carbonato de hidróxido sódico, 99,7-100,3 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337018
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Código de producto. 11337018
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014707.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Para su uso como fuente de CO2, en la fabricación de sales de sodio, levadura química
Sodium hydrogen carbonate is used as a laboratory chemical, a leavening agent, a neutralizer, as an active component in fire extinguishers, as a source of carbon dioxide and as a pH balancer in pools, as a cattle feed supplement and in spas and garden ponds. It is utilized for paint and corrosion removal, in baking powder, as a mild abrasive and a cleaning compound. In the field of medicine, it is used as an antacid to treat acid indigestion and heartburn.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutMostrar másMostrar menos
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen carbonate
Nombre de nota For ACS analysis
Color Blanco
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7-100.3%
Beilstein 4153970
Información de solubilidad Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Grado ACS
Olor Odorless
Índice de refracción 1.5
Densidad 2.159 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN14L034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/02/2025 Catalog Number014707.A9,014707.36,014707.A3
Número de loteZ13K016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/12/2024 Catalog Number014707.A9,014707.36,014707.A3
Número de loteT25K040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/08/2024 Catalog Number014707.A9,014707.36,014707.A3
Número de loteT03K024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/07/2024 Catalog Number014707.A9,014707.36,014707.A3
Número de loteR22K028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number014707.A9,014707.36,014707.A3
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbonato de hidróxido sódico, 99,7-100,3 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals >