Learn More
Carbonato de hidrógeno y sodio, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Código de producto.: 11307027
Carbonato de hidrógeno y sodio, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11307027
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11307027
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010863.18
Solicitar formato a granel o personalizado
m.p. aprox 50 °C, comienza a perder CO2 a aprox.100 °C, se convierte en Na2CO3
Sodium hydrogen carbonate is used in a process for removing paint and corrosion called sodablasting; the process is particularly suitable for cleaning aluminum panels which can be distorted by other types of abrasive. It can be administered to pools, spas, and garden ponds to raise pH levels. Also can be used as a fire extinguisher. Its primary use is in cooking (baking), as a leavening agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutMostrar másMostrar menos
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen carbonate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (metals basis)
Beilstein 4153970
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Olor Odorless
Índice de refracción 1.5
Aspecto White powder
Densidad 2.159 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN24L036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/02/2025 Catalog Number010863.18,010863.09
Número de loteQ15K035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number010863.18,010863.09
Número de loteY09J045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog Number010863.18,010863.09
Número de loteX19I046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/10/2022 Catalog Number010863.18,010863.09
Número de loteT27H023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number010863.18,010863.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbonato de hidrógeno y sodio, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >