Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 0.111M (0.111N), for analysis of milk, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 1 L |
Normalidad | 0.111 |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Trazabilidad según el NIST | Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk |
Forma física | Líquido |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Sodium Hydroxide Solution, 0.111M (0.111N), for analysis of milk, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido