Learn More
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- Para aplicaciones de cromatografía líquida y biología molecular
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Phosphate |
Nombre de nota | Monobasic, Monohydrate |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.99 |
Grado | Biorreactivo ultrapuro |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 2.04kg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Título del producto
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido