Learn More
Arex Professional Equipment™ Banco de acero inoxidable
Marca: Arex Professional Equipment™ CTR716S
Especificaciones
1600 x 700 x 850 mm |
Accesorios y servicios
-
Arex Professional Equipment™ Rueda sin freno RUEDA SIN FRENO Código de producto: 11804320
en la oferta / cada uno
Solicite el precio de este artículo aquí.
-
Arex Professional Equipment BLOCK 3 DRAWERS HXLXP 56X60X67CM BLOCK 3 DRAWERS HXLXP 56X60X67CM Código de producto: 11807771
en la oferta / cada uno
Solicite el precio de este artículo aquí.
-
Arex Professional Equipment™ Rueda con freno RUEDA CON FRENO Código de producto: 11814320
en la oferta / cada uno
Solicite el precio de este artículo aquí.
-
Arex Professional Equipment™ Cajón inoxidable SS DRAWER 40CM Código de producto: 11824320
en la oferta / cada uno
Solicite el precio de este artículo aquí.
-
Arex Professional Equipment™ Cajón inoxidable SS DRAWER 60CM Código de producto: 11834320
en la oferta / cada uno
Solicite el precio de este artículo aquí.
-
Arex Professional Equipment BLOCK 2 DRAWERS HXLXP 56X40X67CM BLOCK 2 DRAWERS HXLXP 56X40X67CM Código de producto: 11844330
en la oferta / cada uno
Solicite el precio de este artículo aquí.
-
Arex Professional Equipment BLOCK 2 DRAWERS HXLXP 56X60X67CM BLOCK 2 DRAWERS HXLXP 56X60X67CM Código de producto: 11854330
en la oferta / cada uno
Solicite el precio de este artículo aquí.
-
Arex Professional Equipment BLOCK 3 DRAWERS HXLXP 56X40X67CM BLOCK 3 DRAWERS HXLXP 56X40X67CM Código de producto: 11864330
en la oferta / cada uno
Solicite el precio de este artículo aquí.
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.