Learn More
Swann-Morton™ Bisturís quirúrgicos de acero inoxidable
Para una mayor comodidad, utilícelos en distintos entornos, ya sea en salas, unidades de urgencia o traumatología o incluso sobre el terreno con los médicos de urgencias. Los escalpelos quirúrgicos de acero inoxidable Swann Morton™ se suministran en envases individuales.
Marca: Swann-Morton™ 0507
Descripción
- Hoja de acero inoxidable
- Mango de poliestireno
- Envasado individualmente
- Estériles
- Desechables
Especificaciones
Acero inoxidable | |
N.º 21 | |
Estériles |
Se utiliza para procedimientos quirúrgicos generales y ortopédicos | |
Sí | |
Poliestireno |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron