Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno apirógeno Sterilin™ de 100 ml con tapón de metal
Realice pruebas de esterilidad y endotoxinas con los recipientes de poliestireno apirógeno Thermo Scientific™ Sterilin™.
389.00€ - 652.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente |
---|---|
Closure Included | Sí |
Material | Poliestireno |
Forma | Cilíndrico |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material del cierre | Etiqueta | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material del cierre | Etiqueta | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11309123
![]() |
Thermo Scientific™
129PYR |
7 mL | Polietileno | Impreso | 700/Paq. |
652.00€
paquete de 700 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11319123
![]() |
Thermo Scientific™
128PYR |
30 mL | Polipropileno | Impreso | 400/Paq. |
484.00€
paquete de 400 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11329123
![]() |
Thermo Scientific™
125PYR |
60 mL | Metal | Impreso | 300/Paq. |
516.00€
paquete de 300 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11339123
![]() |
Thermo Scientific™
185PYR |
100 mL | Metal | Impreso | 200/Paq. |
586.00€
paquete de 200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11349123
![]() |
Thermo Scientific™
165PYR |
150 mL | Metal | Impreso | 120/Paq. |
431.00€
paquete de 120 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11359123
![]() |
Thermo Scientific™
190PYR |
250 mL | Metal | Impreso | 50/caja |
389.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Realice pruebas de esterilidad y endotoxinas con los recipientes de poliestireno apirógeno Thermo Scientific™ Sterilin™.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D
- Etiquetados con números de lote para una trazabilidad completa
Especificaciones
Recipiente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Impreso |
Sí | |
Cilíndrico | |
Recipiente apirógeno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno apirógeno Sterilin™ de 100 ml con tapón de metal