Learn More
Kartell™ Cinta indicadora de esterilización
Indica esterilización con un sencillo cambio de color de blanco a marrón. La cinta indicadora de esterilización Kartell™ se utiliza con esterilización en autoclave o con métodos de esterilización por calor seco.
Marca: Kartell™ 0105200
15.49 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Indica esterilización con un sencillo cambio de color de blanco a marrón. La cinta indicadora de esterilización Kartell™ se utiliza con esterilización en autoclave o con métodos de esterilización por calor seco.
- La cinta adhesiva indica esterilización
- Cintas disponibles para autoclavar y métodos de esterilización de Poupinet:
- Cinta de autoclave: 20 ’ A + 121 °C o 10 ’ a + 125 °C o 5 ’ a + 135 °C
- Método de Poupinel: calor seco
- El color cambia de blanco a marrón
- Sin plomo si está correctamente almacenado
- La cinta de autoclave puede usarse hasta 3 años a partir de la fecha de producción
- La cinta Poupinel se puede utilizar hasta 24 meses a partir de la fecha de producción
- Conformidad con ISO 11140/2005
Especificaciones
ISO 11140/2005 | |
50 m | |
Sí | |
19 mm |
Para indicar esterilización | |
Papel | |
Autoclave |