Learn More
Sampling Systems™ Embudo de polvo desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Fabricado con HDPE de grado alimentario y resistente a productos químicos. El embudo de polvo desechable de Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para transferir y muestrear polvos.
Marca:  Sampling Systems™ 8111H-200S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15330664
  • 73.15€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
200 mm
HDPE
Estéril
40 mm
10 Pk.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote121380 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/02/2025 Catalog Number8111H-200S
Número de lote067377 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/01/2025 Catalog Number8111H-200S
Número de lote120787 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/12/2024 Catalog Number8111H-200S
Número de lote119735 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/09/2024 Catalog Number8111H-200S
Número de lote119042 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/07/2024 Catalog Number8111H-200S
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Embudo de polvo desechable SteriWare™ > Tipo: Estéril