Learn More
Sampling Systems™ Espátula de polvo desechable SteriWare™
Muestrear y dispensar fácilmente cantidades de polvos. La Espátula de Polvo Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ es resistente y cómoda de usar con su mango redondeado especialmente diseñado y su hoja robusta.
Marca: Sampling Systems™ 8095B-250
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
- Disponible en 2 tamaños distintos y en varios colores
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Espátula desechable | |
Hoja de 250mm | |
No estéril | |
330 mm |
Polipropileno | |
100 Espátulas | |
Azul | |
19 mm |