Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Immo
StrepMAB-Immo es un anticuerpo monoclonal diseñado para la detección de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™
Marca: IBA Lifesciences 2-1517-001
Descripción
StrepMAB-Immo es un anticuerpo monoclonal murino de alta afinidad, especialmente adecuado para la captura estable, suave y orientada de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ en fases sólidas (por ejemplo, chips de sensor Biacore CM5), así como para la detección de dichas proteínas en aplicaciones como ELISA, FACS, inmunohistoquímica e inmunocitoquímica. La unión casi irreversible se valida para proteínas de fusión que transportan una proteína Strep-tag™II C o N-terminal capaz de proporcionar una extensión N-terminal mediante un enlazador de SerAla (proteína recombinante SA-WSHPQFEK o SA-WSHPQFEK). Las proteínas que contienen Strep-tag™II con secuencias de N-terminal distintas de SerAla presentan una menor afinidad de unión en los casos probados hasta ahora, Twin-Strep-tag™ siempre contiene el enlazador SerAla (WSHPQFEK-GGGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). Debe saber que: Para la detección de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ en western blot, se recomienda el uso de StrepMAB-Classic o Strep-Tactin™.Especificaciones
Polvo liofilizado | |
ELISA, FACS, inmunofluorescencia, SPR | |
Suspensión en PBS |
Anticuerpo monoclonal | |
de -20 °C | |
100 μg |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Para uso exclusivo en investigación.