Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin Acrylamide
estreptavidina acrilamida
Marca:  Molecular Probes™ S21379
323.76 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10685003
  • 437.00€ / 1 miligramo
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Streptavidin acrylamide can be co-polymerized with acrylamide on polymeric surfaces to create a uniform monolayer of immobilized streptavidin. The streptavidin can then be used for biotinylated-probe isolation, utilizing probes, enzymes, antibodies, or pharmaceutical agents. Streptavidin acrylamide can coat polymeric surfaces such as beads or microspheres that range from 1 to 1000 μm in diameter. The flexibility of using streptavidin acrylamide to coat these surfaces allows for complete customization.
La estreptavidina acrilamida puede copolimerizarse con acrilamida en superficies poliméricas para crear una monocapa uniforme de estreptavidina inmovilizada. La estreptavidina puede entonces unirse y aislar los ligandos biotinilados, incluyendo sondas, enzimas, anticuerpos y fármacos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C
Suspensión líquida
Cell culture, bacterial isolation, flow cytometry, DNA sequencing, PCR product cleanup, cell separation, DNA single molecule imaging
Acrilamida
Afinidad
Temperatura ambiente
1 mg
Estreptavidina acrilamida
Estreptavidina
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2892453 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/05/2024 Catalog NumberS21379
Número de lote2785572 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2023 Catalog NumberS21379
Número de lote2664922 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/07/2023 Catalog NumberS21379
Número de lote2306798 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/05/2021 Catalog NumberS21379
Número de lote2279665 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/11/2020 Catalog NumberS21379
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Molecular Probes™ Streptavidin Acrylamide > 1 mg