Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación de látex Streptex™
Aislar e identificar una variedad de estreptococos con un método simple de extracción enzimática que detecta los grupos a, B, C, D, F y G. de Lancefield
Marca: Thermo Scientific™ R30950501
325.11 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Rapidly identify and differentiate Lancefield group of streptococci using the Thermo Scientific™ Streptex™ Latex Agglutination Test. The test utilizes latex particles sensitized with group-specific antibodies which agglutinate in presence of homologous antigens.
Características del producto
Utilice esta prueba rápida de aglutinación de látex, que proporciona una solución completa para el aislamiento y la diferenciación de los grupos A, B, C, D, F y G de Lancefield.
Vea resultados evidentes y claros con la aglutinación de látex blanco sobre un fondo negro. Los reactivos individuales de agrupación de látex están disponibles según sea necesario.
Con Streptex, los antígenos específicos del grupo se extraen de estreptococos en un paso de incubación sencillo. A continuación, se identifican los antígenos mediante partículas de látex de poliestireno que se cubren con anticuerpos específicos del grupo. Estas partículas de látex se aglutinan firmemente en presencia de antígenos homólogos y permanecen en suspensión suave en ausencia de antígenos homólogos.
Para un método de extracción de ácido más rápido, el kit de extracción de ácido de Streptex (n.º de pieza R30951301) está disponible para su uso con Streptex. La extracción de ácidos extraerá con rapidez los antígenos de los grupos sin necesidad de incubación. Sin embargo, el antígeno del grupo D antígeno no se extrae eficazmente con la extracción de ácidos; por lo tanto, debe utilizarse un método alternativo para confirmar los posibles estreptococos del grupo D.
Rendimiento probado
- Confíe en pruebas de eficacia comprobada con más de 50 años de rendimiento probado combinado.
- Mantenga la confianza con resultados fiables que tienen una sensibilidad superior al 99 % (de acuerdo con los datos disponibles en los prospectos de los envases)
Eficiencia del flujo de trabajo
- Las reacciones concluyentes y robustas proporcionan resultados fáciles de leer.
- Mejore la productividad con configuraciones de kit compacto, reactivos codificados por colores y estaciones de trabajo cómodas
- Uso flexible de medios selectivos y no selectivos
- El látex de control no es necesario
Una solución económica
- Maximice la eficiencia del gasto con la opción de comprar los componentes del kit por separado.
- Permite ahorrar tiempo, dinero y recursos al dirigirse a una sola empresa, para obtener todo un conjunto completo de soluciones de identificación de Staph.
Los estreptococos son cocos grampositivos, catalasa negativos y anaerobios facultativos que se presentan como pares o cadenas. Provocan una gran variedad de enfermedades clínicas, como faringitis, escarlatina, otitis media, impétigo, meningitis, sepsis neonatal , neumonía, endocarditis, osteomielitis y fascitis necrotizante. Una de las características fenotípicas más útiles de los estreptococos es la reacción hemolítica, que generalmente se clasifica como alfa, beta o gamma en función del aspecto de las zonas que rodean las colonias que crecen en agar con sangre. Los estreptococos betahemolíticos se caracterizan además por los grupos de Lancefield basados en las diferencias antigénicas en los polisacáridos específicos de cada grupo situados en la pared celular bacteriana.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Prueba de aglutinación de látex Streptex™ | |
Estreptococos del grupo A, B, C, F y G de Lancefield | |
Detección de inmunoensayo enzimático | |
Polivalente | |
Kit para 50 pruebas |
Positivo | |
Sí | |
Kit de pruebas de estreptococos | |
Prueba de látex, enzima de extracción, control positivo polivalente, tarjetas de reacción desechables, varillas mezcladoras desechables | |
A, B, C, D, F de Lancefield | |
estreptococo |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6195353 | Certificado de análisis | 03/03/2025 | R30950501 |
6188961 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | R30950501 |
6144437 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | R30950501 |
6144436 | Certificado de análisis | 19/10/2024 | R30950501 |
3800509 | Certificado de análisis | 06/09/2024 | R30950501 |