Learn More
Ácido sulfúrico, 96 % de solución en agua, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10715801
Ácido sulfúrico, 96 % de solución en agua, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10715801
2,5 l, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10715801
Marca: Thermo Scientific Acros 133610025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Color Incolora
Nombre de nota 96% Solution in Water
Punto de fusión de 10,0 °C
Punto de ebullición de 290,0 °C
Densidad 1.8300g/mL
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,83
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Cantidad 2,5 l
Viscosidad 21 mPa.s (25 °C)
Fórmula lineal H2SO4
Forma física Líquido aceitoso
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Índice Merck 15, 9104
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Porcentaje de pureza 96%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteB00Y5683 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number133610026,133610250,133610010,133610011,133610025
Número de loteA0463034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/05/2024 Catalog Number133610026,133610250,133610010,133610011,133610025
Número de loteA0443568 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/12/2023 Catalog Number133610026,133610250,133610010,133610011,133610025
Número de loteA0458701 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2023 Catalog Number133610026,133610250,133610010,133610011,133610025
Número de loteB00V0389 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number133610026,133610250,133610010,133610011,133610025
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido sulfúrico, 96 % de solución en agua, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >