Learn More
Thermo Scientific™ Bases de apoyo para estufas y estufas microbiológicas Thermo Scientific™ Heratherm
Soportes con ruedas
Marca: Thermo Scientific™ 50127743
486.33 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Soportes con ruedas
Altura con ruedas: 18,7 cm (7,36 pulg)
Especificaciones
Estufas y estufas microbiológicas modelo 180 l | |
Soporte | |
Colador |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30