Learn More
BINDER™ Serie UF V Ultracongeladores
El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -80 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual.
Marca: BINDER™ 9020-0347
13289.17 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Intervalo de temperatura: de -90 °C a + -40 °C
- El menor consumo de energía de su clase
- Potente unidad de compresor de refrigeración en cascada
- Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente R-290 y R-170
- Aislamiento térmico con exclusivos paneles de aislamiento al vacío de larga duración
- El innovador concepto de junta de puerta reduce la acumulación de hielo
- Tirador de puerta ergonómico
- Interior resistente a la corrosión hecho completamente de acero inoxidable
- Puertas interiores desmontables de acero inoxidable
- 3 estantes de acero inoxidable que brindan una ubicación flexible
- Refrigeración por agua (según versión)
- Contacto de alarma de tensión cero para el sistema de alarma interno
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Interfaz Ethernet.
- 2 puertos de acceso, Ø 28 mm, traseros
Specifications
UFV500-230 V, estándar, serie UF V: ultracongeladores con refrigerantes climáticamente neutros, 477 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz | |
126 gal. | |
De -40 °C a 86 °C | |
1 | |
Acero inoxidable | |
3 | |
50 kg | |
Vertical, UFV500-230 V | |
Estándar | |
606 x 605 x 1300 mm | |
Sistemas de alarma integrados | |
NEMA 5-15 P | |
50 Hz | |
Bottom-mounted | |
247 kg |
Ultracongeladore | |
477 L | |
Foamed | |
Anti-corrosion Steel | |
La combinación de paneles aislantes al vacío (tecnología V) y espuma de poliuretano sin CFC | |
110.2 lb. | |
CE, ENERGYSTAR, UKCA | |
LCD | |
No | |
920 x 997 x 1966 mm | |
9 A | |
230 V | |
1,6 kW | |
Étape 1 : R290, Étape 2 : R170 | |
12 |
Special Offers
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.