Learn More
Tetrametilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10338770
Tetrametilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10338770
100 mL, Frasco de vidrio
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 10338770
Marca: Thermo Scientific Acros 268861000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-76-3
Fórmula molecular C4H12Si
Peso molecular (g/mol) 88.23
Número MDL MFCD00008274
Clave InChI CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
Nombre IUPAC tetrametilsilano
SMILES C[Si](C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetramethylsilane
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -99.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6400g/mL
Punto de ebullición 26.0°C to 28.0°C
Temperatura de inflamación −27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Si(CH3)4
Índice de refracción 1.3585
Cantidad 100 mL
Beilstein 04, 625
Índice Merck 15, 9377
Gravedad específica 0.64
Información de solubilidad Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0457492 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Número de loteA0466987 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2024 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Número de loteA0460982 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Número de loteA0452807 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2023 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Número de loteA0457492 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/11/2023 Catalog Number268865000,268861000,268860025
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
Hazard Statement
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tetrametilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.