Learn More
Tetrametilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10073230
Tetrametilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10073230
500 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10073230
Marca: Thermo Scientific Acros 268865000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-76-3
Fórmula molecular C4H12Si
Peso molecular (g/mol) 88.23
Número MDL MFCD00008274
Clave InChI CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
Nombre IUPAC tetrametilsilano
SMILES C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylsilane
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -99.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6400g/mL
Punto de ebullición 26.0°C to 28.0°C
Temperatura de inflamación −27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Si(CH3)4
Índice de refracción 1.3585
Cantidad 500 mL
Beilstein 04, 625
Índice Merck 15, 9377
Gravedad específica 0.64
Información de solubilidad Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0457492 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Número de loteA0466987 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2024 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Número de loteA0460982 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Número de loteA0452807 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2023 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Número de loteA0457492 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/11/2023 Catalog Number268865000,268861000,268860025
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tetrametilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >