Learn More
Thermo Scientific™ Septos
Marca:  Thermo Scientific™ 31303215-BP
99.45 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15380421
  • 99.95€ / paquete de 48
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Documentos
Brochures
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Septos > Septos T Auto-Sep; 9,5 mm; pack de 25