Learn More
Thermo Scientific™ Hidrolizado de caseína Oxoid™
El Hidrolizado de caseína (ácido) Oxoid, un hidrolizado purificado, proporciona material nitrogenado para medios de cultivo o puede utilizarse cuando se especifican mezclas de aminoácidos.
Marca:  Thermo Scientific™ LP0041B
309.06 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10463673
  • 320.00€ / 500 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El Hidrolizado de caseína (ácido) Oxoid es un hidrolizado purificado que proporciona material nitrogenado para medios de cultivo o que puede utilizarse cuando se especifican mezclas de aminoácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Deshidratado; hidrolizado de caseína (ácido)
Polvo
Reactivo
500 g
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6222148 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/04/2025 Catalog NumberLP0041B
Número de lote6222142 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Catalog NumberLP0041B
Número de lote6194550 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/02/2025 Catalog NumberLP0041B
Número de lote6200022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/01/2025 Catalog NumberLP0041B
Número de lote6181894 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/11/2024 Catalog NumberLP0041B
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Hidrolizado de caseína Oxoid™ > Deshidratado; hidrolizado de caseína (ácido); 500 g