Learn More
Unity Lab Services™ Documentación de validación de ultracongeladores Thermo Scientific™
Como proveedor de servicios de fabricantes de equipos originales (OEM) para Thermo Fisher Scientific, todos los protocolos diseñados para optimizar la eficiencia están incluidos en todos los modelos de ultracongeladores Thermo Scientific: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
Marca:  Unity Lab Services™ IOQDOCE89003484
Código de producto. 16454984
  • 1083.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La documentación de IQ/OQ garantiza que los instrumentos cumplen los requisitos normativos y los estándares del sector. Nuestros documentos se mantienen actualizados con revisiones anuales. Trabajamos directamente con nuestros expertos en productos para tener la documentación más actualizada disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Los ultracongeladores Thermo Scientific incluyen todos los modelos de ultracongeladores Thermo Scientific: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
Documentación solo para lo siguiente, servicios no incluidos: La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, realice el mapeo de temperatura de la cámara vacía, abra la puerta y realice pruebas de pérdida de potencia.
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada.
Documento IQ/OQ
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Unity Lab Services™ Documentación de validación de ultracongeladores Thermo Scientific™ >