Learn More
Tioxanteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Thioxanthene |
Punto de fusión | 128°C to 131°C |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 340°C (730.0 mmHg) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Índice Merck | 15, 9522 |
Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: freely soluble in chloroform,moderately soluble in alcohol,ether |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0252266 | Certificado de análisis | 06/09/2021 | 391670010,391670050 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Thioxanthene
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tioxanteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido