Learn More
n-Butóxido de titanio(IV), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium(IV) n-butoxide |
Nombre de nota | 99% |
Punto de fusión | -75°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.9900g/mL |
Punto de ebullición | 310.0°C to 314.0°C |
Temperatura de inflamación | 47°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0450919 | Certificado de análisis | 25/03/2024 | 223192500,223190100,223190020,223190010,223195000 |
A0453237 | Certificado de análisis | 28/02/2024 | 223192500,223190100,223190020,223190010,223195000 |
A0456789 | Certificado de análisis | 10/10/2023 | 223192500,223190100,223190020,223190010,223195000 |
A0443855 | Certificado de análisis | 12/09/2023 | 223192500,223190100,223190020,223190010,223195000 |
A0455957 | Certificado de análisis | 28/08/2023 | 223192500,223190100,223190020,223190010,223195000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Titanium(IV) n-butoxide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Butyl titanate
RUO – Research Use Only
Título del producto
n-Butóxido de titanio(IV), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido