Learn More
Tolueno, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10102740
Tolueno, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10102740
1 L, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10102740
Marca: Fisher Chemical T/2300/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
C7H8, número CAS-108-88-3, monometil benceno, fenilmetano, metilbenceno, metilbenceno, benceno, metilo, metacida, antisal 1a, tolu-sol, tolueno, toluol, 2,5 l, 111 grados C, CHEBI:17578, incoloro, 92,14 g/mol, YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, tolueno, -95 grados C, 8512, 92,141, frasco de vidrio ámbar, líquido
C7H8, número CAS-108-88-3, monometil benceno, fenilmetano, metilbenceno, metilbenceno, benceno, metilo, metacida, antisal 1a, tolu-sol, tolueno, toluol, 2,5 l, 111 grados C, CHEBI:17578, incoloro, 92,14 g/mol, YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, tolueno, -95 grados C, 8512, 92,141, frasco de vidrio ámbar, líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Punto de ebullición 111°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 29mbar at 20°C
Viscosidad 0.6 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2527234 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/02/2025 Catalog NumberT/2300/21X,T/2300/17Z,T/2300/PB17,T/2300/PC15,T/2300/PB15,T/2300/17AU,T/2300/24RSS,T/2300/15,T/2300/25,T/2300/21,T/2300/17X,T/2300/17,T/2300/27
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Título del producto
Tolueno, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™ >