Learn More
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentilciclohexil)bifenilo, 99 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15442766
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentilciclohexil)bifenilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15442766
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15442766
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56562.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio médico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137019-95-5
Fórmula molecular C23H27F3
Peso molecular (g/mol) 360.464
Número MDL MFCD09839002
Clave InChI PRYCYWMMSZSXBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3, 4, 5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20aa5x, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentyl-cyclohexyl biphenylMostrar másMostrar menos
PubChem CID 15702087
Nombre IUPAC 1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-pentilciclohexil)fenil]benceno
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.46
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteBG150551 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number
Título del producto
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentilciclohexil)bifenilo, 99 %, Thermo Scientific™ >