Learn More
Cloruro de trifluorometanosulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trifluoromethanesulfonyl chloride |
Color | Incolora |
Densidad | 1.5800g/mL |
Punto de ebullición | 29.0°C to 32.0°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CF3SO2Cl |
Índice de refracción | 1.3330 to 1.3350 |
Cantidad | 5 g |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 8
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0451174 | Certificado de análisis | 12/03/2024 | 173051000,173050050,173050250 |
A0441869 | Certificado de análisis | 08/05/2023 | 173051000,173050050,173050250 |
A0400359 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 173051000,173050050,173050250 |
A0392797 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 173051000,173050050,173050250 |
A0406467 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 173051000,173050050,173050250 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Trifluoromethanesulfonyl chloride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Trifluoromethanesulphonyl chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de trifluorometanosulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido