Learn More
Cloruro de trifluorometanosulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10661735
Cloruro de trifluorometanosulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10661735
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10661735
Marca: Thermo Scientific Acros 173050250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 421-83-0
Fórmula molecular CClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 168.51
Número MDL MFCD00007451
Clave InChI GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2clMostrar másMostrar menos
PubChem CID 79000
Nombre IUPAC cloruro de trifluorometanosulfonilo
SMILES FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonyl chloride
Color Incolora
Densidad 1.5800g/mL
Punto de ebullición 29.0°C to 32.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3SO2Cl
Índice de refracción 1.3330 to 1.3350
Cantidad 25 g
Beilstein 03,IV,35
Fieser 09,485
Gravedad específica 1.58
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.52
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0451174 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/03/2024 Catalog Number173051000,173050050,173050250
Número de loteA0441869 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/05/2023 Catalog Number173051000,173050050,173050250
Número de loteA0400359 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number173051000,173050050,173050250
Número de loteA0392797 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number173051000,173050050,173050250
Número de loteA0406467 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number173051000,173050050,173050250
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de trifluorometanosulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >