Learn More
Invitrogen™ Gránulos de compensación UltraComp eBeads™ Plus
Los gránulos de compensación Ultracomp eBeads Plus son la segunda generación de gránulos Ultracomp para su uso en citometría de flujo.
Marca: Invitrogen™ 01-3333-41
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Une las partículas esféricas para su uso como controles de compensación de un solo color.
- Se une a anticuerpos de ratón, rata y hámster, pero también se une a anticuerpos de conejo y humanos recombinantes.
- Diseñado para su uso en compensación con todos los fluorocromos excitados mediante láseres ultravioleta (355 nm), violeta (405 nm), azul (488 nm), verde (532 nm), amarillo-verde (561 nm) y rojo (633-640 nm).
- Compense de manera similar las células cuando se usa con los anticuerpos conjugados Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- y Super Bright 702.
- Compatibilidad multiespecífica: se une a anticuerpos de ratón, rata, hámster, conejo y humanos recombinantes
- Compatibilidad mejorada con fluoróforos
- Cada gota de gránulos contiene dos poblaciones: una población positiva que se une a cualquier anticuerpo de ratón, rata, hámster, conejo o humano recombinante y una población negativa que no se une a ningún anticuerpo.
- Cuando se añade un anticuerpo conjugado con fluorocromo a las microesferas, se observan poblaciones tanto positivas como negativas.
- Esta distribución bimodal se puede utilizar como control de compensación de un único color para configurar adecuadamente la instrumentación en experimentos de citometría de flujo de varios colores.
Especificaciones
Citometría de flujo | |
eBeads™ | |
Gránulos de compensación |
25 | |
25 tests |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3071389 | Certificado de análisis | 25/10/2024 | 01-3333-41 |
2897791 | Certificado de análisis | 08/05/2024 | 01-3333-41 |
2811998 | Certificado de análisis | 15/03/2024 | 01-3333-41 |
2697000 | Certificado de análisis | 29/09/2023 | 01-3333-41 |
2659309 | Certificado de análisis | 31/05/2023 | 01-3333-41 |
Título del producto
Invitrogen™ Gránulos de compensación UltraComp eBeads™ Plus > 25 pruebas
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido