Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal
Proporciona lecturas rápidas y precisas. El papel indicador de pH universal Fisherbrand™ incluye una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
Marca: Fisherbrand™ 0911S00524
4.72 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Descripción
- Papel filtro humedecido con uno o varios indicadores coloreados de pH
- Disponible en una variedad de formatos para satisfacer las necesidades individuales
- La tabla de referencia muestra los cambios de color en los pasos del pH2
Especificaciones
De 1 a 11 | |
Paquete de 10 | |
50 mm |
Tubo | |
Grado 911 | |
10 mm |