Learn More
Urea, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10665572
Urea, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10665572
5 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Bolsa de plástico en caja de cartón resellable
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10665572
Marca: Thermo Scientific Acros 140750050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.06
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.01% max
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal H2NCONH2
Cantidad 5 kg
Beilstein 03,42
Fieser 01,1262; 02,455
Índice Merck 15,10052
Información de solubilidad Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Análisis
Materia insoluble 0.01% max
Forma física Cristales finos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465297 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/08/2024 Catalog Number140750250,140750010,140750050
Número de loteA0452539 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/04/2023 Catalog Number140750250,140750010,140750050
Número de loteA0400195 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number140750250,140750010,140750050
Número de loteA0408844 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number140750250,140750010,140750050
Número de loteA0415252 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number140750250,140750010,140750050
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    16
    Hours
    21
    Minutes
    31
    Seconds
    18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Urea, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >