Learn More
uvex Súper gafas de seguridad para llevar sobre las gafas
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Color de marco:
Azul
Descripción
- Alternativa de bajo coste a las gafas de seguridad graduadas
- La tecnología de revestimiento permanente de las lentes Uvex cuenta con un revestimiento antivaho en el interior de la lente y hace que las lentes sean resistentes a los arañazos en el exterior
- Las vías laterales pueden ser de material duro o suave y sirven para ajustar suavemente el lado de la cabeza para lograr una sujeción segura
- Lente de alta resolución para mejorar la claridad óptica, específica para llevar dos pares de gafas
- 100 % de protección UV
- Lente transparente: adecuada para la mayoría de entornos con luz
- Transparente/UV 2-1,2
- Uvex supravision NC
- Azul
- EN 166 1F KN CE
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166 1 F KN CE |
Revestimiento de lente | Anti-fog |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad Super OTG |
Para utilizar con (aplicación) | Entornos con luz |
Color de marco | Azul |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 15
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex Súper gafas de seguridad para llevar sobre las gafas >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido