Learn More
Eppendorf™ Varispenser™ 2x Bottle-Top Dispenser with Recirculation Valve
Ideal para dispensar alícuotas de líquido de frascos de suministro grandes.
389.00€ - 708.00€
Especificaciones
Canales 1
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15787367
Ver documentos
Eppendorf™
4967000014
De 0,2 a 2,0 ml
389.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15797367
Ver documentos
Eppendorf™
4967000022
De 0,5 a 5,0 ml
389.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15707377
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
4967000030
De 1,0 a 10 ml
405.62€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15717377
Ver documentos
Eppendorf™
4967000049
De 2,5 a 25 ml
523.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15781587
Ver documentos
Eppendorf™
4967000057
De 5,0 a 50 ml
563.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15727377
Ver documentos
Eppendorf™
4967000065
De 10 a 100 ml
708.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideal para dispensar alícuotas de líquido de frascos de suministro grandes.
  • Válvula de recirculación
  • Rosca GL 45 estándar en todos los tamaños para los frascos con roscas más comunes
  • Las bolas de la válvula de seguridad en la válvula de descarga evitan fugas cuando el tubo de descarga no está montado
  • Tapón de ventilación de aire atornillable para facilitar el montaje del tubo de secado o microfiltro
  • Carcasa de dispensador ovalada para facilitar el transporte
  • La junta de PFA del pistón deslizante evita el agarrotamiento
  • Hay un portaobjetos de fijación dentro de la cadena dentada interior para garantizar un ajuste del volumen rápido y preciso
  • Alta resistencia química de todos los componentes de dispensación
  • Tubos de aspiración telescópicos para un ajuste variable de la altura del frasco
  • Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
  • Opción de ajuste del usuario
Especificaciones
Especificaciones
1
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Eppendorf™ Varispenser™ 2x Bottle-Top Dispenser with Recirculation Valve