Learn More
PAL International™ Batas de laboratorio para visitantes blancas con cierre de botones
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
2XL
Descripción
- Fabricadas con polipropileno suave pero duradero
- Fuertes y cómodas.
- Puños abiertos
- Sin bolsillos
- Embolsadas individualmente para cada visitante
- Apto para alimentos
- Disponibles solo en blanco
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
Tamaño | 2XL |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | A presión |
Estilo de manguito | Recto |
Desechables | Sí |
N.º de bolsillos | Ninguno |
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en entornos alimentarios |
Mostrar más |
Título del producto
PAL International™ Batas de laboratorio para visitantes blancas con cierre de botones >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido