Learn More
Asecos™ Unidad de extracción de montaje en pared, sin monitorización de aire
Para su uso con cabinas altas, sin monitorización del aire de escape/extracción.
Marca:  Asecos™ 17178
Código de producto. 12658513
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Evita las complejas penetraciones en las paredes y las costosas tuberías de extracción.
  • Para usar con una gama de cabinas Asecos.
  • Sin monitorización del aire de extracción: el LED verde se apaga en caso de interrupción del suministro eléctrico.
  • Incluye consolas de instalación, manguera flexible, abrazaderas de la manguera y material de instalación.
Especificaciones
Especificaciones
Armarios de seguridad
Materiales de instalación
Unidad de extracción
Ventilación
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Asecos™ Unidad de extracción de montaje en pared, sin monitorización de aire > Sin monitorización del aire de extracción