Learn More
Tenak™ Gradilla clásica para congeladores horizontales, altura de caja de 100 mm, con cajas
La gradilla clásica es adecuada para su uso con todos los modelos de congeladores horizontales.
Marca:  Tenak™ TE21472B
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15280504
  • 116.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Se suministra con una varilla de fijación para sujetar las cajas de crioconservación
  • Mida la altura interior del congelador para elegir la gradilla adecuada
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
Especificaciones
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de 9 x 9 celdas
Acero inoxidable
Congeladores horizontales
100 mm (caja)
Cajas (5)
5
140 x 140 x 530 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Tenak™ Gradilla clásica para congeladores horizontales, altura de caja de 100 mm, con cajas > Admite: 5 cajas