Learn More
DWK Life Sciences Viales criogénicos CryoELITE™ Wheaton™ con fondo redondo y tapón de rosca interna
El tapón de rosca interna se puede retirar fácilmente con una mano
Marca:  DWK Life Sciences W985901
377.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24325" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11581345
  • 397.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • El vial criogénico exacto con fondo redondo soporta una RFC máxima de hasta 17 000 × g
  • Su inigualable tapón de sellado supera lo requerido por las normativas DOT e IATA, lo que garantiza la máxima protección de las muestras durante el transporte y exige una manipulación con congelación y descongelación
  • Los lotes están certificados como estériles y apirógenos y no contienen ARNasa/ADNasa ni endotoxinas, por lo que la integridad de las muestras está garantizada
  • Fabricados en polipropileno criogénico virgen de baja adherencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Natural; con tapón
0,47 in, 12 mm
Polipropileno
2 ml
Forma redonda
Sí
Tapón de rosca
1000/caja
Sí
Con etiqueta de escritura
Natural
No estéril
1.92 pulg
Interno
Sí
49 mm
DOT, IATA