Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Wheaton™ Lab 45 con tapón acoplado
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 67,62 oz, 2000 ml |
Capacidad (métrico) | 2000 mL |
Capacidad (imperial) | 67,62 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 5,39 in |
Incluye | Anillo de vertido y tapón de rosca |
Material | Vidrio de borosilicato |
Color del tapón | Blanco |
Graduated | Sí |
Boca | Ancha |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 7
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos graduados Wheaton™ Lab 45 con tapón acoplado >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido