Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Wheaton™ Lab 45 sin tapón o anillo de vertido
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 ml
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato tipo I de USP, que ayuda a prevenir los cambios de pH
- Rosca de 45 mm, acabado en boca ancha
- Graduado con una etiqueta de escritura
- El borde de vertido especial facilita el vertido
- Esterilizable en autoclave
- Los tapones con código de colores se pueden adquirir por separado
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 67,62 oz, 2000 ml |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Capacidad (imperial) | 67,62 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 5,39 in |
Material | Vidrio de borosilicato |
Graduated | Sí |
Boca | Ancha |
Altura (métrico) | 261 mm |
Tipo de producto | Frasco graduado de laboratorio 45 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 7
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos graduados Wheaton™ Lab 45 sin tapón o anillo de vertido >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido