Learn More
Frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Descripción
Fabricados con LDPE para una mayor resistencia y flexibilidad.Los frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™ incluyen tapas codificadas por colores para facilitar la identificación.
- Frascos de lavado cuadrados de hombro
- Cuello ancho para un llenado fácil sin derrames; la válvula de ventilación de vapor DripLok™ patentada evita que el disolvente gotee
- Los tapones de polipropileno de una pieza codificados por colores mantienen su forma durante el uso
- Punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
- Frascos translúcidos sin impresión
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Material | LDPE |
Color del tapón | Azul |
Boca | Ancha |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca con abertura curvada |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 7
Documentos
Product Information
Product Updates
Azlon Vented Washbottle
Tamaño : 6 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido