Learn More
ZEOprep™ Classic, Bare Silica
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. ZEOprep irregular shaped silica gel has a high polarity surface, and is ideal for conventional applications suitable for Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography.
Marca: ZEOprep 300221
72.20 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
- Standard moisture content of 2 to 4%
- Irregular Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Especificaciones
200 to 500 μm | |
Chromatography | |
Gel de sílice | |
Bare Silica |
60 Å | |
1 kg | |
Gel de sílice | |
Irregular |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
52Hours
8Minutes
27Seconds
7New Offer Ahorre hasta un 70%