Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR de polipropileno estériles de 96 pocillos profundos de 1000μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Placas LoBind, libres de ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR
Marca:  Eppendorf™ 0030502205
202.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10693903
  • 205.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Placas LoBind, libres de ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR
Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría de los pocillos permite el pipeteo a alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una alta velocidad de centrifugación, lo cual acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados. Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
  • Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
  • Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
  • Alta resistencia a productos químicos
  • G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
  • LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
  • Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
  • Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
  • ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles opcionalmente con código de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Eppendorf™
Microplaca de PCR
1000 μl
Estéril
U
8 x 12
Blanco
Polipropileno
96
1000 μl
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN218247Q Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2025 Catalog Number0030502205
Número de loteN218248R Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2025 Catalog Number0030502205
Número de loteL208755R Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/07/2024 Catalog Number0030502205
Número de loteL208856R Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/04/2024 Catalog Number0030502205
Número de loteM213875P Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/12/2023 Catalog Number0030502205
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Placas de PCR de polipropileno estériles de 96 pocillos profundos de 1000μl > Color: Blanco; paquete de 20