Learn More
2-Aminofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10010630
2-Aminofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10010630
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10010630
Marca: Thermo Scientific Acros 104265000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-55-6
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00007690
Clave InChI CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3gaMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5801
ChEBI CHEBI:18112
Nombre IUPAC 2-aminofenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 172°C to 177°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 164°C (15.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 168°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4OH
Cantidad 500 g
Beilstein 13, 354
Índice Merck 15, 457
Información de solubilidad Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether,1g in 23 mL alcohol,slightly soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0443707 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number104260050,104265000,104261000
Número de loteA0429407 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/10/2023 Catalog Number104260050,104265000,104261000
Número de loteA0455313 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number104260050,104265000,104261000
Número de loteA0398969 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number104260050,104265000,104261000
Número de loteA0414776 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number104260050,104265000,104261000
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Aminofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >